3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL535370-1GEA
33
EUR
SIAL535370-1G
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Molecular Weight: 189,22 g/mol |
MDL:
MFCD03093928 CAS-Nummer: 19541-95-8 |