5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr
ABCR20679EA 0 EUR
ABCR20679 B20679.06 B20679.03
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₈N₄
Molecular Weight: 184,20
Schmelzpunkt: ∼ 138 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020730
CAS-Nummer: 5334-43-0
EINECS: 226-253-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III