L(+)-Lyxose
Lieferant: Molekula
MOLEM26791145EA 0 EUR
MOLEM26791145
L(+)-Lyxose
L(+)-Lyxose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064111
CAS-Nummer: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2