D(-)-Lyxose Gemisch aus Anomeren 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO205230250EA 246 EUR
ACRO205230250 ACRO205230050
D(-)-Lyxose Gemisch aus Anomeren 99+%
D(-)-Lyxose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064362
CAS-Nummer: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)