D(+)-Altrose 99%
ACRO258021000EA 242 EUR
ACRO258021000
D(+)-Altrose 99%
D(+)-Altrose
Formel: C₆H₁₂O₆
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075620
CAS-Nummer: 1990-29-0
EINECS: 217-870-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +27° to +33° (20°C, 589 nm) (c=2, water)