β-D-Allose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrolβ-D-Allopyranose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALA6390-1GEA 886 EUR
SIALA6390-1G
β-D-Allose, Sigma-Aldrich®
β-D-Allose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
MDL: MFCD00063268
CAS-Nummer: 7283-09-2