1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT1G-939.5EA
0
EUR
BIOT1G-939.5
BIOT1G-939.500
BIOT1G-939.10
BIOT1G-939.1
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzolchlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ |
MDL:
MFCD01114579 CAS-Nummer: 317821-72-0 |