1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT5E-044.10EA
0
EUR
BIOT5E-044.10
BIOT5E-044.5
BIOT5E-044.1
BIOT5E-044.500
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₉Cl₂NO |
MDL:
MFCD01114589 CAS-Nummer: 38936-60-6 |