1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT4F-952.1EA 0 EUR
BIOT4F-952.1 BIOT4F-952.10 BIOT4F-952.500 BIOT4F-952.5
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉ClFNO
MDL: MFCD01114585
CAS-Nummer: 51572-90-8