1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT12E-926.1EA
0
EUR
BIOT12E-926.1
BIOT12E-926.5
BIOT12E-926.500
BIOT12E-926.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel:
C₈H₉ClF₃NO |
MDL:
MFCD01114571 CAS-Nummer: 15256-07-2 |