1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(methoxycarbonyl)benzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7G-944.10EA 0 EUR
BIOT7G-944.10 BIOT7G-944.1 BIOT7G-944.5 BIOT7G-944.500
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(methoxycarbonyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(methoxycarbonyl)benzolchlorid
Formel: C₉H₁₂ClNO₃
MDL: MFCD01114498
CAS-Nummer: 78254-50-9