Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid ≥80%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL404861-500MLEA
146
EUR
SIAL404861-500ML
SIAL404861-100ML
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid ≥80%, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₂ClO₄P Molecular Weight: 190,56 g/mol |
MDL:
MFCD00031687 EINECS: 204-707-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |