3-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5781-1GEA
1180
EUR
COBBBB-5781-1G
COBBBB-5781-250M
3-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronsäure
3-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronsäure
Formel:
C₆H₇BO₅ |
MDL:
MFCD12025980 CAS-Nummer: 868286-61-7 |