2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-5514-1GEA 578 EUR
COBBPN-5514-1G
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₉BO₅
MDL: MFCD11855980
CAS-Nummer: 1073338-92-7