2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Scientific
H52312.MDEA
156
EUR
H52312.MD
H52312.03
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester 96%
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855980 CAS-Nummer: 1073338-92-7 |