1H-Benzotriazol-1-methanol
Lieferant: ASTATECH, INC.
ASTA53672EA
0
EUR
ASTA53672
1H-Benzotriazol-1-methanol
1H-Benzotriazol-1-methanol
Formel:
C₇H₇N₃O Molecular Weight: 149,1500 g/mol |
MDL:
MFCD00179118 CAS-Nummer: 28539-02-8 |