1H-Benzotriazol-1-methanol
Lieferant: CHEMPUR
CHMPXBX00334.250EA 0 EUR
CHMPXBX00334.250 MAYBXBX00334.1
1H-Benzotriazol-1-methanol
1H-Benzotriazol-1-methanol
Formel: C₇H₇N₃O
Molecular Weight: 149,1500 g/mol
MDL: MFCD00179118
CAS-Nummer: 28539-02-8