1-(Trimethylsilyl)benzotriazol
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS19074.5EA
0
EUR
SILNSILS19074.5
SILNSILS19074.25
SILNSILS19074.1
1-(Trimethylsilyl)benzotriazol
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole
Formel:
C₉H₁₃N₃Si |
MDL:
MFCD00216577 CAS-Nummer: 43183-36-4 |