1-(4-Bromphenyl)-4-(methylsulfonyl)piperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-2075-5GEA
804
EUR
COBBAM-2075-5G
COBBAM-2075-1G
1-(4-Bromphenyl)-4-(methylsulfonyl)piperazin
1-(4-Bromphenyl)-4-(methylsulfonyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₅BrN₂O₂S |
MDL:
MFCD14584697 CAS-Nummer: 357647-98-4 |