1-(4-Bromphenyl)-4-(ethylsulfonyl)piperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-2076-1GEA 221 EUR
COBBAM-2076-1G COBBAM-2076-5G
1-(4-Bromphenyl)-4-(ethylsulfonyl)piperazin
1-(4-Bromphenyl)-4-(ethylsulfonyl)piperazin
Formel: C₁₂H₁₇BrN₂O₂S
MDL: MFCD16036099
CAS-Nummer: 1221658-67-8