(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO133660500EA
272
EUR
ACRO133660500
ACRO133660100
MAYBAC13366.50
MAYBAC13366DA
(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid 98%
(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 203,07 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044803 CAS-Nummer: 3022-15-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +35° to +45° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |