1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-1744-1GEA
94.1
EUR
COBBAM-1744-1G
COBBAM-1744-5G
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ |
MDL:
MFCD02682403 CAS-Nummer: 1214196-85-6 |