(±)-2-Piperazincarbonsäure ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

H27344.14EA 370 EUR
H27344.14 H27344.03 H27344.06
(±)-2-Piperazincarbonsäure ≥98%
(±)-2-Piperazincarbonsäure
Formel: C₅H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132878
CAS-Nummer: 2762-32-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR