1-(4-Bromphenylsulfonyl)piperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0925-1GEA
29.9
EUR
COBBOT-0925-1G
COBBOT-0925-25G
COBBOT-0925-5G
1-(4-Bromphenylsulfonyl)piperazin
1-(4-Bromphenylsulfonyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O₂S |
MDL:
MFCD00474647 CAS-Nummer: 179334-20-4 |