Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
SIALB6542-5MGEA 219 EUR
SIALB6542-5MG SIALB6542-25MG
Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Brefeldin A
Formel: C₁₆H₂₄O₄
Molecular Weight: 280,4 g/mol
MDL: MFCD00083258
CAS-Nummer: 20350-15-6