D(+)-Glucose-[1-D] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL310816-250MGEA 177 EUR
SIAL310816-250MG SIAL310816-1G
D(+)-Glucose-[1-D] (98% D), Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose-[1-D]
Formel: C₆H₁₁DO₆
MDL: MFCD00074868
CAS-Nummer: 106032-61-5