D(+)-Glucose-[6-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL310808-100MGEA 368 EUR
SIAL310808-100MG
D(+)-Glucose-[6-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose-[6-13C]
Formel: C₆H₁₂O₆
MDL: MFCD00148979
CAS-Nummer: 106032-62-6