Ginkgolid A
Lieferant: Thermo Scientific
J62384.FXEA 154 EUR
J62384.FX
Ginkgolid A
Ginkgolide A
Formel: C₂₀H₂₄O₉
Molecular Weight: 408,41 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133365
CAS-Nummer: 15291-75-5