L(-)-Arabitol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A13103.14EA
192
EUR
A13103.14
A13103.06
A13103.22
L(-)-Arabitol ≥98%
L(-)-Arabitol
Formel:
C₅H₁₂O₅ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: 98…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064290 CAS-Nummer: 7643-75-6 EINECS: 231-582-6 |