(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Lieferant: Molekula
MOLEM79047769EA 0 EUR
MOLEM79047769
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Molecular Weight: 520,4 g/mol
MDL: MFCD00077411
CAS-Nummer: 128625-52-5