(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4031604.0100EA 514 EUR
BACE4031604.0100 BACE4031604.0025
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Molecular Weight: 520,4 g/mol
MDL: MFCD00077411
CAS-Nummer: 128625-52-5