2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
454180-50EA 377 EUR
454180-50 454180-10
2-Methoxyestradiol, Calbiochem®
2-Methoxyestradiol
Formel: C₁₉H₂₆O₃
MDL: MFCD00010489
CAS-Nummer: 362-07-2