2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8242-1GEA
24.8
EUR
COBBBB-8242-1G
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClF₃O₃ Molecular Weight: 240,37 g/mol |
MDL:
MFCD06656267 CAS-Nummer: 1022922-16-2 |