5-(3,4-Dichlorphenylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54152.03EA 326 EUR
H54152.03 H54152.MD
5-(3,4-Dichlorphenylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
5-(3,4-Dichlorphenylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₉BCl₂FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20040143
CAS-Nummer: 1449142-43-1