3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12258.POREA 0 EUR
CHMPFL12258.POR FLUO012258.1G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MDL: MFCD00084887
CAS-Nummer: 78597-54-3