Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB112997.0250EA 0 EUR
ABCRAB112997.0250 STRE45-0820-250MG
Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Hexadecacarbonylhexarhodium
Metal Carbonyls
Formel: C₁₆O₁₆Rh₆
Molecular Weight: 1065,595 g/mol
Dichte: 2,87
MDL: MFCD00011206
CAS-Nummer: 28407-51-4
EINECS: 249-009-3