Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B24185.02EA
720
EUR
B24185.02
B24185.77
Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Hexadecacarbonylhexarhodium
Formel:
C₁₆O₁₆Rh₆ Molecular Weight: 1065,595 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011206 CAS-Nummer: 28407-51-4 EINECS: 249-009-3 ADR: 6.1,III |