Dodecacarbonyltrieisen stabilisiert
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Methanol 5-10%
STRE26-2500-10GEA
175
EUR
STRE26-2500-10G
Dodecacarbonyltrieisen stabilisiert
Dodecacarbonyltriiron
Metal Carbonyls
Formel:
C₁₂Fe₃O₁₂ Molecular Weight: 503,66 g/mol Schmelzpunkt: 140 °C (Zersetzung) Dichte: 2,00 |
MDL:
MFCD00135617 CAS-Nummer: 17685-52-8 EINECS: 241-668-5 UN: 2926 ADR: 4.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...