Dodecacarbonyltrieisen stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: stabilisiert mit Methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL381411-25GEA 245 EUR
SIAL381411-25G SIAL381411-5G
Dodecacarbonyltrieisen stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Dodecacarbonyltriiron
Formel: C₁₂Fe₃O₁₂
Molecular Weight: 503,66 g/mol
MDL: MFCD00135617
CAS-Nummer: 17685-52-8
EINECS: 241-668-5