Dodecacarbonyltrieisen ≥96% (Trockengewicht) stabilisiert
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Methanol
13059.09EA
112
EUR
13059.09
Dodecacarbonyltrieisen ≥96% (Trockengewicht) stabilisiert
Dodecacarbonyltriiron
Reducing agent (reduces NO2), catalyst for alkyne trimerization.
Formel:
C₁₂Fe₃O₁₂ Molecular Weight: 503,66 g/mol Schmelzpunkt: 140 °C (Zersetzung) Dichte: 2,00 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135617 CAS-Nummer: 17685-52-8 EINECS: 241-668-5 ADR: 4.1,II |