Dodecacarbonyltetracobalt ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

13055.06EA 364 EUR
13055.06 13055.14
Dodecacarbonyltetracobalt ≥98%
Dodecacarbonyltetracobalt
Formel: C₁₂Co₄O₁₂
Schmelzpunkt: 60 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,09
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064698
CAS-Nummer: 17786-31-1
EINECS: 241-763-1
UN: 3179
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR