2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7T-0245.500EA 297 EUR
BIOT7T-0245.500 BIOT7T-0245.1 BIOT7T-0245.10 BIOT7T-0245.5
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₅ClFNO₃
MDL: MFCD03425810
CAS-Nummer: 84478-76-2