Sicherheitsschuhe, Slipper, Bacou ATL Star
Lieferant: Honeywell Safety Products
Bacou ATL Star
114-4516EA 0 EUR
114-4516 114-4517 114-4519
Sicherheitsschuhe, Slipper, Bacou ATL Star
Schuhe und Stiefel
Diese wasserdichten Sicherheitsschuhe mit atmungsaktivem Mikrofaser-Obermaterial werden exklusiv für Avantor hergestellt. Der flexible Schuh ist abrieb- und rutschfest und daher für jede Arbeitsfläche geeignet.
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Flexium™ ist 60% leichter als Stahlsohlen
  • Metallfreie Athletic AMG 200 J Zehenschutzkappe
  • Antistatische Coolmax® Beschichtung mit antibakteriellen Silberionen ist stoßdämpfend
  • Laufsohle aus PU/TPU maximiert Stoßdämpfung
  • Elastischer Bund für perfekten Sitz rund um den Fuß
Farbe: Weiß
Standards: EN ISO 20345; S3, SRC.