Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "qpcr-reagenzien"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/43/18990043.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortieren nach:
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes und FastMixes™ ermöglichen effiziente, empfindliche und präzise quantitative PCR mit proprietären Puffern und SYBR®&n...
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   Die cDNA synthese und PCR erfolgen im gleichen Tube, ohne zwischenzeitliche Öffnung. Die Sets sind auf eine maximale Effizienz und Spezifität der RT-P...
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   Diese Kits bieten eine praktische und hochempfindliche Lösung für reverse Transkriptase-PCR (qRT-PCR) der RNA-Templates in Echtzeit unter Verwendung d...
Lieferant:  FINNZYMES REAGENTS
Beschreibung:   KIT QPCR DYNAMO COLORFLASH SYBR 200X50µL 1 * 1 KIT
Lieferant:  FINNZYMES REAGENTS
Beschreibung:   DyNAmo™ Flash SYBR® Green qPCR Kit, 1000×50 µl reactions
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   PerfeCTa® qPCR SuperMixes sind zweifach konzentrierte, gebrauchsfertige Reaktionscocktails mit allen Komponenten für qPCR, abgesehen von Primern, Sond...
Lieferant:  Quantabio
Beschreibung:   Die FastMixes enthalten Puffer und Stabilisatoren, die für maximale Effizienz, Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit der PCR mit TaqMan® und TaqMan® ...
Lieferant:  FINNZYMES REAGENTS
Beschreibung:   DyNAmo™ Flash Probe qPCR Kit, 200×50 µl reactions
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 14
  1  2  Nächste