Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (19)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "polymerasen"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Die peqGOLD Taq-DNA-Polymerase ist eine hochprozessive 5'-3'-Polymerase mit nur schwacher 5'-3'-Exonukleaseaktivität. Eine 3'-5'-Exonukleaseaktivität ...
Artikel-Nr: (PEQL04-1090)
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   peqGOLD Uracil-DNA-Glykosilase (UDG) sorgt zusammen mit dUTP für die Vermeidung von Kontaminationen in PCR-Reaktionsansätzen.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-3262)
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Ursprünglich aus dem thermophilen Archaebakterien Pyrococcus woesei isoliert, zeigt Pwo-DNA-Polymerase ein hohes Maß an 3 '→ 5'-Exonuklease (Ko...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Die VWR® Taq DNA-Polymerase ist eine ultrareine, temperaturbeständige, rekombinante DNA-Polymerase, die eine stabile PCR-Leistung bei einer Vie...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   PCR-Produkte von bis zu 12 kb und bis zu 40 kb können mit den Hochleistungs-PCR-Systemen peqGOLD 'Mid Range' und' Long Range' jeweils sowohl für genom...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   peqGOLD Pure Taq DNA Polymerase ist eine hochgereinigte Version von peqGOLD Taq, die zertifiziert als komplett frei von kontaminirter DN...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   VWR® TEMPase Hot Start DNA-Polymerasen sind hochstabile Polymerasen mit höherer Spezifität, überlegener Empfindlichkeit und höheren Ausbeuten im Vergl...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   AccuPOL DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym mit der Fähigkeit, 3'- bis 5'-Exonuclease Korrektur zu lesen. Dadurch ist die Polymerase in der La...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 39
  1  2  3  4  5  Nächste