Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
plasmid-aufreinigungskits
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"34"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Plasmid Miniprep Kit I für die Einfache, schnelle und effiziente Extraktion hochreiner Plasmid-DNA. Erträge von bis zu 25 µg super-coiled Plasmid-DNA ...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I wurde zur Isolierung von bis zu 30 µg hochwertiger Plasmid-DNA aus 1 bis 5 ml bakteriellen Kulturen in...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das Plasmid Miniprep Kit der zweiten Generation erzeugt 40 - 70 µg hochwertige DNA in weniger als 30 Minuten mit demselben Format ...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   XChange Plasmid Maxi-EF Kit für die schnelle und einfache Isolierung von bis zu 520 µg hochreiner, endotoxin-freier Plasmid DNA.
VE:  1 * 1 KIT
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Kits reinigen Plasmid-DNA mithilfe von Lysatklärungs-Filterspritzen schnell auf, während E-Z 96® Fastfilter Plasmid...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   E.Z.N.A.® M13 DNA kits are designed to purify up to 10 μg of single-stranded DNA from up to 3 ml of phage supernatant. Yields of single-stranded DNA o...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   XChange Plasmid Midi Kit für die Isolierung von bis zu 100 µg Plasmid-DNA pro Präparation. Anionenaustauscher-Technologie garantiert hochreine und int...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Plasmid Miniprep Kit II für die Einfache, schnelle und effiziente Extraktion hochreiner Plasmid-DNA aus bis zu 15 ml Kultur.Erträge von bis zu 75 µg q...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 34
  1  2  3  4  5  Nächste