Sie suchten nach: Enzyme
Enzyme beschleunigen bzw. katalysieren chemische Reaktionen, und es sind mehr als 5.000 biochemische Reaktionen bekannt, die durch Enzyme katalysiert werden. Die meisten Enzyme sind Proteine, wobei einige jedoch katalytisch aktive RNA-Moleküle sind. Wählen Sie spezielle Enzyme zum Spalten von Verbindungen, Entfernen genomischer DNA aus RNA-Präparationen, zur Herstellung von Proteinfragmenten oder zum Einsatz in der Ionenaustauschchromatographie. Enzyme werden in der chemischen Industrie und anderen industriellen Anwendungen verwendet, wenn sehr spezielle Katalysatoren benötigt werden.
Enzyme beschleunigen bzw. katalysieren chemische Reaktionen, und es sind mehr als 5.000 biochemische Reaktionen bekannt, die durch Enzyme katalysiert werden. Die meisten Enzyme sind Proteine, wobei einige jedoch katalytisch aktive RNA-Moleküle sind. Wählen Sie spezielle Enzyme zum Spalten von Verbindungen, Entfernen genomischer DNA aus RNA-Präparationen, zur Herstellung von Proteinfragmenten oder zum Einsatz in der Ionenaustauschchromatographie. Enzyme werden in der chemischen Industrie und anderen industriellen Anwendungen verwendet, wenn sehr spezielle Katalysatoren benötigt werden.
816  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"816"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.16216.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Horseradish peroxidase
VE: 1 * 1 Vial
Lieferant: Merck
Beschreibung: Tritirachium album proteinase K
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Pepsin is used for proteolytic digestion of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohisto...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopatholog...
Artikel-Nr: (1.04114.0002)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Stabilised aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1.
VE: 1 * 2 mL
Lieferant: Merck
Beschreibung: Urease is used for biochemical research and analysis.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Papain
Artikel-Nr: (1.07192.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Pepsin
VE: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (1.00181.0002)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Oxidase used for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms.
VE: 1 * 50 Tests
Artikel-Nr: (1.15640.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Aldehyde dehydrogenase (from Yeast)
VE: 1 * 1 Vial
Artikel-Nr: (I9274-100MG)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Yeast invertase
VE: 1 * 100 mg
Lieferant: Merck
Beschreibung: Proteinase K (from tritirachium album) solution in tris/HCl for molecular biology.
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: Histo/Zyme is a stabilized proteolytic enzyme in buffered solution, used to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding proce...
Artikel-Nr: (1.03604.0050)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Diastase (from fungi)
VE: 1 * 50 g
Artikel-Nr: (1.07185.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
VE: 1 * 100 g
Artikel-Nr: (390744E)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: 10,000 units is that quantity of enzyme which will degrade 2 cm² of cellulose filter paper (17 mg) in 1 minute in 0,1 M acetate buffer at pH 4,0.
VE: 1 * 50 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 816
no targeter for Bottom