Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "dna-rna-reinigungssets"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/96/18945096.jpg
DNA and RNA may need to be concentrated and cleaned up to remove enzymes, oligonucleotides, buffers, or chemical inhibitors. With the DNA/RNA cleanup kits available from VWR, high-quality DNA and RNA can be purified and concentrated, even from small sample volumes. These efficient and time-saving purification tools result in DNA and RNA which may be used in any common downstream application like restriction enzyme digestion, labeling, hybridisation, ligation, cloning, and sequencing.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"32"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (732-2982)
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Für das schnelle und einfache Entfernen von kontaminierender DNA direkt auf der Säule während der RNA-Präparation.
VE:  1 * 1 KIT
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Die Gelreinigung von DNA ist eine häufig verwendete Methode zur Isolierung bestimmter DNA-Fragmente. Bei den meisten Methoden wird jedoch entweder die...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Cycle-Pure Kits für Schnelle und zuverlässige Reinigung von bis zu 30 µg DNA aus PCR-Ansätzen und anderen Reaktionsgemischen. Mit den peqGOLD Cycle-Pu...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Gel Extraction Kit für die einfache und zeitsparende Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen, mit höchste Recovery-Raten bis 30 µg für Fragment...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Die E.Z.N.A.® Cycle Pure Kits wurden für die schnelle Aufreinigung von ein- oder doppelsträngiger DNA von PCR- oder anderen enzymatischen Reaktionen e...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Mag-Bind® TotalPure NGS offers an easy-to-use, reliable solution for the purification of both DNA and RNA for next-generation sequencing workflows wit...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   MicroSpin DNA Aufreinigungs-Kit für die Aufreinigung von bis zu 10 µg DNA aus Reaktionsansätzen. Hohe DNA-Konzentration aufgrund optimierter MicroSpi...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das Mag-Bind® RxnPure Plus Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung von DNA aus PCR- und enzymatischen Reaktionen mit hohen Rückgewinnu...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 32
  1  2  3  4  Nächste