Sie suchten nach: Kompetente Zellen
Kompetente Zellen sind Zellen, deren Membran durchlässiger gemacht wurde, damit sie Fremd-DNA besser aufnehmen können. Das Verfahren zur Herstellung kompetenter Zellen umfasst eine Calciumchlorid- und Hitzeschock-Behandlung, wobei Zellen, die sich in der logarithmischen Wachstumsphase befinden, effizienter kompetent gemacht werden können als Zellen in anderen Wachstumsphasen. Faktoren wie Transformationseffizienz, genetische Marker und Verpackungsformat wirken sich auf die für Ihr Projekt erforderliche Zeit und Arbeit aus, ebenso wie auf den Erfolg des Projekts. Um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten, stehen mehrere Zelltypen und Formate zur Auswahl.
Kompetente Zellen sind Zellen, deren Membran durchlässiger gemacht wurde, damit sie Fremd-DNA besser aufnehmen können. Das Verfahren zur Herstellung kompetenter Zellen umfasst eine Calciumchlorid- und Hitzeschock-Behandlung, wobei Zellen, die sich in der logarithmischen Wachstumsphase befinden, effizienter kompetent gemacht werden können als Zellen in anderen Wachstumsphasen. Faktoren wie Transformationseffizienz, genetische Marker und Verpackungsformat wirken sich auf die für Ihr Projekt erforderliche Zeit und Arbeit aus, ebenso wie auf den Erfolg des Projekts. Um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten, stehen mehrere Zelltypen und Formate zur Auswahl.
27  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: XL1 and XL2-Blue Competent Cells are versatile for routine cloning and allow blue-white colour screening for high efficiency cloning of methylated DNA...
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: BJ5183 electroporation competent cells are a recombination proficient bacterial strain.
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: JM Competent Cells are recombination- and E. coli K12 restriction-proficient.
Artikel-Nr: (AGLS200123)
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: Phage display libraries from electroporation-competent cells with high transformation efficiency.
VE: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (AGLS200129)
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: XL-1 Red Competent Cells are ideal for introducing random mutations into a cloned gene of interest.
VE: 1 * 1 mL
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: SURE 2 competent cells are ideal for routine cloning of DNA with secondary structures.
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: Tackle two common bacterial gene expression hurdles: protein insolubility and codon bias.
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: High efficiency competent cells in convenient packaging designed to satisfy higher throughput requirements.
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: ABLE Competent Cells for toxic clones reduce copy number four to ten fold compared to the XL1-Blue strain.
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: BL21 competent cells are an all-purpose strain for high-level protein expression and easy induction.
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: Achieve the highest transformation efficiencies available when cloning large plasmids and ligated DNA.
Artikel-Nr: (AGLS200233)
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: NM522 competent cells are recombination-proficient and EcoK restriction-deficient.
VE: 1 * 1 mL
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: SCS110 competent cells for generating unmethylated DNA improve quality and yield of miniprep DNA.
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: Easily induce and express phosphorylated proteins, which can be used to screen expression libraries, to affinity purify or blot proteins that interact...
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: XL10-Gold ultracompetent cells transform large plasmids and ligated DNA with highest efficiency.
Artikel-Nr: (AGLS230246)
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: Protein Expression competent cell packs efficiently test multiple strains for expression.
VE: 1 * 1 kt
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom