HPTLC-Platten, ProteoChrom®
Lieferant: Merck
ProteoChrom®
1.05651.0001EA 425 EUR
1.05651.0001 1.05650.0001
HPTLC-Platten, ProteoChrom®
TLC-Platten
Für ProteoChrom® HPTLC Kieselgel 60 F254s-Platten wird eine besonders dünne Schicht an Hochleistungskieselgel verwendet, wodurch sehr effiziente Trennungseigenschaften für 1D-Analysen von Peptid und Proteindigestiva gewährleistet sind. Bis zu 20 Peptide können gelöst und 1 - 2 ng pro Band visualisiert werden.
  • Hohe Reproduzierbarkeit: optimierte Trennungs- und Färbeverfahren
  • Praktische, einfach zu befolgende, detaillierte Protokolle im Lieferumfang enthalten
  • Sehr stabil in Wasser, ideal für die Verwendung mit wässrigen Lösungsmittelsystemen
Für ProteoChrom® HPTLC-Celluloseplatten wird eine besonders dünne Schicht optimierter mikrokristalliner Cellulose verwendet. Speziell entwickelte Protokolle für die Entwicklung und Färbung ermöglichen eine einfache 2D-Analyse in nur vier Stunden.